(R)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913599-1G OR913599-250MG
APOSOR913599-1GEA 806 EUR
APOSOR913599-1G APOSOR913599-250MG
(R)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
(R)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09608007
Núm. CAS: 303111-43-5