1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9136-1G OR9136-250MG
APOSOR9136-1GEA 296 EUR
APOSOR9136-1G APOSOR9136-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,268 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271945
Núm. CAS: 864068-98-4
UN: 3265
ADR: 8,III