(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913611-1G OR913611-250MG
APOSOR913611-1GEA 178 EUR
APOSOR913611-1G APOSOR913611-250MG
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00239407
Núm. CAS: 70918-53-5