(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913624-1G OR913624-5G
APOSOR913624-1GEA 174 EUR
APOSOR913624-1G APOSOR913624-5G
(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
(R)-1-N-Benzyl-prolinol
Formula: C₁₂H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03790915
Núm. CAS: 182076-49-9