3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-dibromo-4-methoxyaniline
OR913648-1G OR913648-5G
APOSOR913648-1GEA 286 EUR
APOSOR913648-1G APOSOR913648-5G
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Formula: C₇H₇Br₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11647741
Núm. CAS: 41727-70-2