(R)-2-Acetylamino-3-cyclopropylpropionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913649-1G OR913649-250MG
APOSOR913649-1GEA 696 EUR
APOSOR913649-1G APOSOR913649-250MG
(R)-2-Acetylamino-3-cyclopropylpropionic acid 95%
(R)-2-Acetylamino-3-cyclopropylpropionic acid
Formula: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878740
Núm. CAS: 121786-36-5