(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-3-(p-Methylphenyl)-beta-alanine
OR913672-1G OR913672-5G
APOSOR913672-1GEA 106 EUR
APOSOR913672-1G APOSOR913672-5G
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840389
Núm. CAS: 479064-87-4