(R)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid
OR913675-1G
APOSOR913675-1GEA 75.4 EUR
APOSOR913675-1G
(R)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,085 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113653
Núm. CAS: 788153-27-5