(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-3-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
OR913676-1G OR913676-5G
APOSOR913676-1GEA 104 EUR
APOSOR913676-1G APOSOR913676-5G
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113659
Núm. CAS: 748128-33-8