(R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
OR913679-1G
APOSOR913679-1GEA 150 EUR
APOSOR913679-1G
(R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318245
Núm. CAS: 131690-57-8