Methyl (3R)-3-aminobutanoate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride, (R)-Methyl 3-aminobutanoate hydrochloride
OR913686-1G OR913686-25G OR913686-5G
APOSOR913686-1GEA 118 EUR
APOSOR913686-1G APOSOR913686-25G APOSOR913686-5G
Methyl (3R)-3-aminobutanoate hydrochloride 98%
Methyl (3R)-3-aminobutanoate hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₂·ClH
MW: 153,607 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12068616
Núm. CAS: 139243-54-2