(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913722-1G OR913722-250MG
APOSOR913722-1GEA 574 EUR
APOSOR913722-1G APOSOR913722-250MG
(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride 95%
(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride
Formula: C₄H₆N₂S·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683061
Núm. CAS: 391248-17-2