(R)-Ethyl piperidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913744-1G OR913744-5G
APOSOR913744-1GEA 58 EUR
APOSOR913744-1G APOSOR913744-5G
(R)-Ethyl piperidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
(R)-Ethyl piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO₂·ClH
MW: 193,671 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17926385
Núm. CAS: 183786-20-1