Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-Methyl piperidine-3-carboxylate
OR913753-1G OR913753-5G
APOSOR913753-1GEA 237 EUR
APOSOR913753-1G APOSOR913753-5G
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09749870
Núm. CAS: 164323-85-7