(S)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)methanol
OR913789-1G OR913789-250MG
APOSOR913789-1GEA 116 EUR
APOSOR913789-1G APOSOR913789-250MG
(S)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
(S)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09608006
Núm. CAS: 78914-69-9