(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913812-1G OR913812-250MG
APOSOR913812-1GEA 89.9 EUR
APOSOR913812-1G APOSOR913812-250MG
(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00239408
Núm. CAS: 70918-54-6