(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913834-1G OR913834-250MG
APOSOR913834-1GEA 415 EUR
APOSOR913834-1G APOSOR913834-250MG
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864626
Núm. CAS: 928056-25-1