3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR913835-100MG OR913835-1G OR913835-250MG
APOSOR913835-100MGEA 284 EUR
APOSOR913835-100MG APOSOR913835-1G APOSOR913835-250MG
3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline 95%
3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline
Formula: C₈H₁₁NO₃S
MW: 201,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13188510
Núm. CAS: 75259-31-3