tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate
OR913839-1G OR913839-250MG
APOSOR913839-1GEA 980 EUR
APOSOR913839-1G APOSOR913839-250MG
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₂
MW: 211.261 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263269
Núm. CAS: 1217650-60-6