(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913879-1G OR913879-250MG
APOSOR913879-1GEA 806 EUR
APOSOR913879-1G APOSOR913879-250MG
(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
(S)-2-Benzyl-aziridine
Formula: C₉H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796591
Núm. CAS: 73058-30-7