(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913884-1G OR913884-250MG
APOSOR913884-1GEA 435 EUR
APOSOR913884-1G APOSOR913884-250MG
(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide
Formula: C₅H₁₃NOS
MW: 135,228 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11707201
Núm. CAS: 861821-90-1