(S)-3,3,6,6-Tetramethyltetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-5(3H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913914-1G OR913914-250MG
APOSOR913914-1GEA 886 EUR
APOSOR913914-1G APOSOR913914-250MG
(S)-3,3,6,6-Tetramethyltetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-5(3H)-one 95%
(S)-3,3,6,6-Tetramethyltetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-5(3H)-one
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19382367
Núm. CAS: 156088-45-8