(S)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-3-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
OR913925-1G
APOSOR913925-1GEA 232 EUR
APOSOR913925-1G
(S)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113692
Núm. CAS: 701907-44-0