(S)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-Methyl 3-aminobutanoate hydrochloride
OR913942-1G OR913942-250MG
APOSOR913942-1GEA 95.7 EUR
APOSOR913942-1G APOSOR913942-250MG
(S)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride 96%
(S)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₂·ClH
MW: 153,607 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12068617
Núm. CAS: 139243-55-3