3-(Ethylamino)-4-nitrophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913948-10G OR913948-1G OR913948-5G
APOSOR913948-10GEA 754 EUR
APOSOR913948-10G APOSOR913948-1G APOSOR913948-5G
3-(Ethylamino)-4-nitrophenol 97%
3-(Ethylamino)-4-nitrophenol
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25121745
Núm. CAS: 25186-40-7