(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913966-1G OR913966-250MG OR913966-5G
APOSOR913966-1GEA 255 EUR
APOSOR913966-1G APOSOR913966-250MG APOSOR913966-5G
(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 97%
(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one
Formula: C₁₀H₁₁NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436194
Núm. CAS: 219821-18-8