(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-tert-Butyl 2-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate
OR914006-1G OR914006-250MG
APOSOR914006-1GEA 97.3 EUR
APOSOR914006-1G APOSOR914006-250MG
(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine 97%
(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11707017
Núm. CAS: 879403-42-6