(S)-Tetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914019-1G OR914019-250MG
APOSOR914019-1GEA 206 EUR
APOSOR914019-1G APOSOR914019-250MG
(S)-Tetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride 95%
(S)-Tetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09056862
Núm. CAS: 1071829-81-6