1-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914063-1G
OR914063-250MG
APOSOR914063-1GEA
487
EUR
APOSOR914063-1G
APOSOR914063-250MG
1-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanone 95%
1-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanone
Formula:
C₅H₆N₂O MW: 110,114 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01336293 Núm. CAS: 10199-64-1 |