1-(2H-Chromen-3-yl)ethanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914081-1G OR914081-5G
APOSOR914081-1GEA 255 EUR
APOSOR914081-1G APOSOR914081-5G
1-(2H-Chromen-3-yl)ethanone 97%
1-(2H-Chromen-3-yl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01662270
Núm. CAS: 51593-70-5