1-(2-Hydroxyethyl)-4-isopropylpiperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914084-1G OR914084-5G
APOSOR914084-1GEA 244 EUR
APOSOR914084-1G APOSOR914084-5G
1-(2-Hydroxyethyl)-4-isopropylpiperazine 97%
1-(2-Hydroxyethyl)-4-isopropylpiperazine
Formula: C₉H₂₀N₂O
MW: 172,268 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06740831
Núm. CAS: 103069-50-7