1-(3-Chloropyrazin-2-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR914097-1G OR914097-250MG
APOSOR914097-1GEA 125 EUR
APOSOR914097-1G APOSOR914097-250MG
1-(3-Chloropyrazin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Chloropyrazin-2-yl)ethanone
Formula: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697755
Núm. CAS: 121246-90-0