Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutanecarboxylate
OR914109-1G OR914109-250MG OR914109-5G
APOSOR914109-1GEA 78.3 EUR
APOSOR914109-1G APOSOR914109-250MG APOSOR914109-5G
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃BrO₂
MW: 269,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18711569
Núm. CAS: 1236357-65-5