1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR914154-1G OR914154-5G
APOSOR914154-1GEA 676 EUR
APOSOR914154-1G APOSOR914154-5G
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid 97%
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₇NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369945
Núm. CAS: 1146957-01-8