1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-O-Benzyl 1-O-tert-butyl 2-(hydroxymethyl)piperazine-1,4-dicarboxylate, 4-Benzyl 1-tert-butyl 2-(hydroxymethyl)piperazine-1,4-dicarboxylate
OR914186-1G OR914186-250MG
APOSOR914186-1GEA 763 EUR
APOSOR914186-1G APOSOR914186-250MG
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Formula: C₁₈H₂₆N₂O₅
MW: 350,409 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17676397
Núm. CAS: 557056-07-2