N-(2-Hydroxyethyl) 4-methyl-2-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914198-1G OR914198-25G OR914198-5G
APOSOR914198-1GEA 0 EUR
APOSOR914198-1G APOSOR914198-25G APOSOR914198-5G
N-(2-Hydroxyethyl) 4-methyl-2-nitroaniline 98%
N-(2-Hydroxyethyl) 4-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274758
Núm. CAS: 100418-33-5