2-Isopropyl-2H-3-thiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914221-1G OR914221-5G
APOSOR914221-1GEA 168 EUR
APOSOR914221-1G APOSOR914221-5G
2-Isopropyl-2H-3-thiazole 98%
2-Isopropyl-2H-3-thiazole
Formula: C₆H₉NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181138
Núm. CAS: 15679-10-4