Methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-(4-methoxyphenyl)acrylate
OR914232-100G OR914232-25G OR914232-5G
APOSOR914232-100GEA 1060 EUR
APOSOR914232-100G APOSOR914232-25G APOSOR914232-5G
Methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate 98%
Methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00188501
Núm. CAS: 832-01-9