2-Bromo-5-cyano-4-picoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914313-5G
APOSOR914313-5GEA 235 EUR
APOSOR914313-5G
2-Bromo-5-cyano-4-picoline 95%
2-Bromo-5-cyano-4-picoline
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839265
Núm. CAS: 1003711-35-0