2-Bromo-5-cyano-6-picoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Bromo-2-methylnicotinonitrile
OR914314-1G OR914314-5G
APOSOR914314-1GEA 133 EUR
APOSOR914314-1G APOSOR914314-5G
2-Bromo-5-cyano-6-picoline 97%
2-Bromo-5-cyano-6-picoline
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839266
Núm. CAS: 1003711-39-4