(R)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-5-(Bromomethyl)pyrrolidin-2-one
OR914328-5G
APOSOR914328-5GEA 242 EUR
APOSOR914328-5G
(R)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone 95%
(R)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone
Formula: C₅H₈BrNO
MW: 178,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06799465
Núm. CAS: 98612-60-3