1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914336-1G OR914336-5G
APOSOR914336-1GEA 219 EUR
APOSOR914336-1G APOSOR914336-5G
1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21985346
Núm. CAS: 57027-72-2