1-(Cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914356-1G OR914356-5G
APOSOR914356-1GEA 290 EUR
APOSOR914356-1G APOSOR914356-5G
1-(Cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene 97%
1-(Cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701724
Núm. CAS: 85002-74-0