t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR914431-1G OR914431-25G OR914431-5G
APOSOR914431-1GEA 22 EUR
APOSOR914431-1G APOSOR914431-25G APOSOR914431-5G
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate
Formula: C₁₃H₁₉BrN₂O₄S
Pto. de fusión: 123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659915
Núm. CAS: 310480-85-4