ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914467-1G OR914467-5G
APOSOR914467-1GEA 31.9 EUR
APOSOR914467-1G APOSOR914467-5G
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 95%
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₇H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093840
Núm. CAS: 14891-10-2