1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR914495-1G OR914495-5G
APOSOR914495-1GEA 132 EUR
APOSOR914495-1G APOSOR914495-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₉BrO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22549330
Núm. CAS: 99769-28-5