4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914497-10G OR914497-1G OR914497-5G
APOSOR914497-10GEA 806 EUR
APOSOR914497-10G APOSOR914497-1G APOSOR914497-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199,677 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15200817
Núm. CAS: 1158573-73-9