N-t-Butyl-1,3-propanesultam 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914532-1G OR914532-5G
APOSOR914532-1GEA 145 EUR
APOSOR914532-1G APOSOR914532-5G
N-t-Butyl-1,3-propanesultam 98%
N-t-Butyl-1,3-propanesultam
Formula: C₇H₁₅NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053793
Núm. CAS: 34693-41-9