1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914601-1G OR914601-250MG
APOSOR914601-1GEA 451 EUR
APOSOR914601-1G APOSOR914601-250MG
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060824
Núm. CAS: 40702-26-9