2-Methoxy-3-methylnaphthalene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914701-1G OR914701-5G
APOSOR914701-1GEA 219 EUR
APOSOR914701-1G APOSOR914701-5G
2-Methoxy-3-methylnaphthalene 98%
2-Methoxy-3-methylnaphthalene
Formula: C₁₂H₁₂O
MW: 172,223 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17012351
Núm. CAS: 61873-80-1